268038
Methyl oleate
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
Cis-9-octadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide oléique
67,80 €
About This Item
67,80 €
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 205 °C)
Essai
70%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
218 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup