1256004
USP
Ethacrynic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethacrynic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ethacrynate Sodium for Injection
- Ethacrynic Acid
- Ethacrynic Acid Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable