1248200
USP
Erythropoietin for Bioassays
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Epoetin alfa
996,00 €
About This Item
996,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
erythropoietin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable