1234249
USP
Eflornithine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Difluoromethyl)-DL-ornithine monohydrochloride monohydrate, Eflornithin monohydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
eflornithine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Clé InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable