1231615
USP
Ecamsule Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-Benzenedimethanol, p-Phenylene dicarbinol, p-Phenylenedimethanol, p-Xylene-α,α′-diol, p-Xylylene dialcohol, NSC 5097
1 120,00 €
About This Item
1 120,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ecamsule
Fabricant/nom de marque
USP
pb
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
114-118 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable