1173315
USP
Desonide Impurities Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 280,00 €
About This Item
1 280,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desonide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable