Principaux documents
BCR301
Mullite (lattice spacing, other parameters)
BCR®, certified reference material
1 EA
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
229,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
BCR301
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable