1171819
USP
Desbenzyl donepezil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)indan-1-one hydrochloride
1 100,00 €
About This Item
1 100,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
donepezil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N1CCC(CC1)CC2Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2=O
InChI
1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WOZXDQQCMZIQEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable