Principaux documents
1171706
USP
Désacétyl diltiazem hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[2-(Diméthylamino)éthyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-1,5-benzothiazépin-4(5H)-one monohydrochloride
50 MG
1 330,00 €
1 330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 330,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24N2O3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diltiazem
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du chlorhydrate de désacétyl-diltiazem destiné aux essais et tests spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit également utilisé pour préparer des solutions d'étalonnage et de test de conformité de système pour le dosage et l'analyse d'impuretés conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Chlorhydrate de diltiazem [1]
  • Comprimés de chlorhydrate de diltiazem [2]
  • Fluconazole [3]
  • Gélules de chlorhydrate de diltiazem à libération prolongée [4]
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1271700
Fluconazole
Diltiazem Hydrochloride Extended-Release Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 1399-1399 (2023)
Diltiazem Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 1406-1406 (2016)
Fluconazole
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1901-1901 (2020)
Diltiazem Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 1398-1398 (2020)