Documents
1163173
USP
Composé B apparenté au dantrolène
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide 2-[1-(aminocarbonyl)-2-[[5-(4-nitrophényl)-2-furanyl]méthylène]hydrazinyl]acétique, 5-(4-Nitrophényl)-2-furaldéhyde-(2-carboxyméthyl)semicarbazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dantrolene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Dantrolene Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dantrolene Sodium
  • Dantrolene Sodium for Injection
  • Dantrolene Sodium Capsules
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dantrolene Sodium Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(5), 1236-1236 (2020)
Dantrolene Sodium for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(3), 1238-1238 (2020)
Dantrolene Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(3), 1234-1234 (2020)