PHR2819
Dantrolene Sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Dantrolene
sodium salt hydrate sodium salt hemi(heptahydrate), 1-[(5(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt hemi(heptahydrate)
164,00 €
About This Item
164,00 €
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1163140
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
dantrolene
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Clé InChI
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable