1161010
USP
Cyproheptadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyproheptadine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Clé InChI
QPJORFLSOJAUNL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cyproheptadine Hydrochloride
- Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable