1152033
USP
5-Me Bz Dc Beta-Cyanoethyl Phosphoramidite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5-Methyl-5′-O-Dimethoxytrityl-N4 -benzoyl-2′-deoxycytidine-3′-O-(2-cyanoethyl-N,Ndiisopropyl)phosphoramidite)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]5[c](nc(c(c5)C)NC(=O)c6ccccc6)=O)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
Clé InChI
AGMUHEZFYUECLW-QUZMAVINSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable