1140327
USP
Clonazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
1 330,00 €
About This Item
1 330,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clonazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Clé InChI
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Clonazepam
- Clonazepam Orally Disintegrating Tablets
- Clonazepam Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable