1076385
USP
Brinzolamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-4-Amino-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide ethandioate
1 380,00 €
About This Item
1 380,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
brinzolamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S]1(=O)(=O)N(C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)CCCOC
InChI
1S/C10H17N3O5S3/c1-18-4-2-3-13-6-8(11)7-5-9(20(12,14)15)19-10(7)21(13,16)17/h5,8H,2-4,6,11H2,1H3,(H2,12,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
MVBJPOIMDXIBKC-QMMMGPOBSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Brinzolamide
- Brinzolamide Ophthalmic Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable