1075531
USP
Bismuth citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bismuth(III) citrate, Bismuth citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bismuth citrate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Clé InChI
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable