Principaux documents
1065265
USP
Bendamustine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[(2-Chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic acid hydrochloride
20 MG
1 150,00 €
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
1 150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18ClN3O2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
bendamustine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Bendamustine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bendamustine Hydrochloride
  • Bendamustine Hydrochloride for Injection
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable