1062074
USP
Benzyl mercaptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
158,00 €
About This Item
158,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Famille d'API
benzyl mercaptan
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup