1046307
USP
Aztreonam E-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[[(E)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, (E)-2-({[(2-Amino-4-thiazolyl){[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]carbamoyl}methylene]amino}oxy)-2-methylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aztreonam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8+/t5-,7-/m0/s1
Clé InChI
WZPBZJONDBGPKJ-IYZXUIDESA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable