1075305
USP
Bisdesmethoxycurcumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
curcumin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Clé InChI
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Description générale
Application
- Curcuminoids
- Curcuminoids Capsules
- Curcuminoids Tablets
- Powdered Turmeric
- Powdered Turmeric Extract
- Turmeric
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable