1046213
USP
Azelastine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 060,00 €
About This Item
1 060,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azelastine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable