PHR2843
Azelastine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
415,00 €
About This Item
415,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000329
traceable to USP 1046202
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
azelastine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)\C=C2/OC(=O)c3c/2cccc3
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
Clé InChI
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable