Principaux documents
1042270
USP
Arachidyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Eicosanol, Arachinyl alcohol
125 MG
432,00 €
432,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
125 MG
432,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)19OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.55
Beilstein:
1705104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
432,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
arachidyl alcohol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
62-65 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Clé InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Arachidyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetostearyl Alcohol
  • Oleyl Alcohol
  • Stearyl Alcohol
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - open cup