234494
1-Eicosanol
98%
Synonyme(s) :
Arachinyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Pf
62-65 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Clé InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids
- as internal standard during determination of policosanol′s high molecular weight alcohols (policosanol′s fatty alcohols) in fish oil by GC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - open cup