1000565
USP
Acamprosate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
1 210,00 €
About This Item
1 210,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acamprosate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
293 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Clé InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable