Z777150
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
580,00 €
About This Item
580,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 401NP3-4001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Proteomix User Manual