Y0002388
Dabigatran impurity A CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Ethyl 3-(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazole-5-carboxamido)propanoate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable