Y0002217
Betiatide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycine
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
betiatide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O5S/c16-10(15-7-12(18)19)6-14-11(17)8-21-13(20)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)
Clé InChI
WTHKHPVEXPPSMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable