Y0002213
DL-Lysine acetylsalicylate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N2,N6-Diacetyllysine
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
lysine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)
Clé InChI
ZHZUEHHBTYJTKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable