Principaux documents
SMB00005
Sigma-Aldrich
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Austadiol, Austdiol, Austidiol
1 MG
378,00 €
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
378,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Leonardo Lo Presti et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(12), 6405-6414 (2006-03-24)
The total experimental electron density rho(r), its Laplacian inverted delta(2)rho(r), the molecular dipole moment, the electrostatic potential phi(r), and the intermolecular interaction energies have been obtained from an extensive set of single-crystal X-ray diffracted intensities, collected at T = 70(1)
Leonardo Lo Presti et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 59(Pt 4), O199-O201 (2003-04-12)
The title compound, (7R,8S)-7,8-dihydroxy-3,7-dimethyl-6-oxo-7,8-dihydro-6H-isochromene-5-carbaldehyde, C(12)H(12)O(5), is a trans-vicinal diol. Of the two fused rings, which lie approximately in the same plane, the pyran ring is almost perfectly planar, while the cyclohexenone ring adopts a slightly distorted half-chair conformation. The crystal