Y0002209
Ganoderma dry extract for system suitabilit
HRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
136,00 €
About This Item
136,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
ganoderma
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable