Principaux documents
PHL89252
Myricetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
20 MG
301,00 €
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
301,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.24
Beilstein:
332331
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Clé InChI
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable