Y0002140
Almotriptan for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Almotriptan, N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
almotriptan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3
Clé InChI
WKEMJKQOLOHJLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)