Y0002120
Tapentadol hydrochloride - * psy
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tapentadol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
tapentadol
Fabricant/nom de marque
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].N(C[C@@H]([C@@H](CC)c1cc(ccc1)O)C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C14H23NO.ClH/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(16)9-12;/h6-9,11,14,16H,5,10H2,1-4H3;1H/t11-,14+;/m0./s1
Clé InChI
ZELFLGGRLLOERW-YECZQDJWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable