Principaux documents
SU861026
Supelco
Purificateur de gaz Super Clean (plaque de base)
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for carrier gas
1 EA
305,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Nomenclature NACRES :
SB.54
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description générale
Super clean (base-plate design) gas purifier is one of the safest ways to help prevent the lowest level of carrier gas contamination from entering the system. The specially designed base-plate has needle valves that instantly close to provide a diffusion-proof seal when the purifier is removed during change out.
Articles
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.