Principaux documents
SU860197
Supelco
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
1 PKG
50,70 €
50,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
50,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
50,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
Diam. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Septum, diam. × épaisseur
9 × 1.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Pièce de rechange