Principaux documents
SU860093
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Snap ring vial caps
100 EA
33,30 €
33,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
33,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
33,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
Description
snap cap
Caractéristiques
closure type clear polyethylene snap cap
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 11 mm (snap ring)
Compatibilité
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials