Principaux documents
27422
Supelco
Micro-flacon (vial) Snap Ring en polypropylène pour passeur d'échantillons
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
100 EA
28,10 €
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
28,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
natural polypropylene vial
Description
with molded conical insert
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.5 mL
Raccords
thread for 11 mm
Compatibilité
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal