Principaux documents
SAAR5044420
Hydroxyde de potassium
univAR
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352320
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
Pf
361 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable