Principaux documents
1.05012
Supelco
Hydroxyde de potassium
pellets EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potasse caustique
1 KG
68,10 €
5 KG
246,00 €
50 KG
1 230,00 €
68,10 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
68,10 €
5 KG
246,00 €
50 KG
1 230,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro de classement CE :
215-181-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
68,10 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Pf
361 °C (lit.)
Traces d'anions
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Transformation of hard pollen into soft matter : cette étude démontre la transformation du pollen dur en une matière souple grâce à un traitement à l'hydroxyde de potassium, ouvrant la voie à de nouvelles applications potentielles de matériaux dans la robotique molle et d'autres domaines (Fan et al., 2020).
  • Radiation induced oxidation of [(18)F]fluorothia fatty acids under cGMP manufacturing conditions : la recherche met en évidence le rôle de l'hydroxyde de potassium dans le procédé d'oxydation des acides gras radiomarqués, essentiel à la production de produits radiopharmaceutiques destinés à l'imagerie médicale (Pandey et al., 2020).
  • Molecular epidemiology of otomycosis in Isfahan revealed a large diversity in causative agents : l'étude a utilisé des préparation d'hydroxyde de potassium pour identifier les agents pathogènes fongiques responsables de l'otomycose, soulignant son importance dans le diagnostic clinique et les études microbiologiques (Aboutalebian et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, KOH) : ≥ 84,0 %
Carbonates (exprimés en K₂CO₃) : ≤ 2,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,01 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,01 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,002 %
Al (aluminium) : ≤ 0,002 %
Fe (Fer) : ≤ 0,002 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable