Principaux documents
SAAR5043900
Phtalate de potassium monobasique
univAR
Synonyme(s) :
Acide phtalique monopotassium salt, Biphthalate de potassium, Hydrogénophthalate de potassium, KHP
About This Item
Formule linéaire :
HOOCC6H4COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Beilstein:
3637128
Numéro MDL:
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
Pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup