Principaux documents
SAAR5042020
Chlorure de potassium
univAR
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable