Principaux documents
Z176966
Scienceware® serum-vial support
Holds 72 x 10-13 mm tubes
1 EA
49,20 €
49,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
49,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 72 x 10-13 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18513-0072
L × l × H
9 3/8 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Description générale
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP