Principaux documents
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Nom du produit
Phenol Red,
Conditionnement
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4971590CB)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable