Principaux documents
SAAR2676020
D-(+)-Glucose
anhydrous, univAR
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724615
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2676020EM)
Pf
150-152 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable