SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Produits recommandés
Conditionnement
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable