Principaux documents
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
Température de stockage
15-25°C
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List