PS2081
Pyridat
analytical standard
Synonyme(s) :
O-(6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl carbonothioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 500 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-2081
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCSC(=O)Oc1cc(Cl)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C19H23ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-10-13-25-19(23)24-16-14-17(20)21-22-18(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-9,11-12,14H,2-6,10,13H2,1H3
Clé InChI
JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves