PHR9173
Ethyl 3-aminobenzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Benzocaine impurity C (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
172-175 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clé InChI
ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup