PHR1931
Iohexol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. I0320800
traceable to USP 1344600
Famille d'API
iohexol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Clé InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable